CLS61005
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
Sinónimos:
Corning® 6100
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 6100-5
Longitud
250 mm
parte superior D.I.
122 mm
Descripción general
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)