Documentos clave
CLS564110
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
9
esterilidad
non-sterile
Características
class B
closure type ST stopper
envase
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 5641-10
tol. measuring range
0.04 mL
capacidad
10 mL
Descripción general
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)