Documentos clave
CLS56403L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 3,000 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
tamaño tapón
32
Características
class A
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 5640-3L
tol. measuring range
1.0 mL
capacidad
3,000 mL
Descripción general
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)