Documentos clave
CLS5341500
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 500 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
tamaño tapón
7
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 5341-500
capacidad
500 mL
Descripción general
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)