CLS4980500
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
joint stopper7
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 50 mL
envase
case of 36
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 4980-500
disponibilidad
not available in EU
intervalo de medición del volumen
100-500 mL
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)