CLS44421L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 1000 mL
Sinónimos:
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
closure type closure cap
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 4442-1L
capacidad
1000 mL
cuello D.E.
(38 mm)
38 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)