Documentos clave
CLS410050
Pyrex® flat-bottom boiling flask, short neck with 24/40 joint
capacity 50 mL
Sinónimos:
boiling flask, flask glass, flat bottom flasks, Corning® 4100
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
short
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 4100-50
capacidad
50 mL
cuello tamaño
(1)
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)