Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
1,000 mL
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint stopper27
manufacturer/tradename
Corning 3360-1LFO
capacity
1,000 mL
General description
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CLS33601LFO-1EA | 04061833884027 |