Documentos clave
CLS300210
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Sinónimos:
Corning® 3002
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3002-10
tol. measuring range
0.10 mL
volumen
10 mL
Descripción general
Calibrated "to contain".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)