CLS298225
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Sinónimos:
Corning® 2982
About This Item
Productos recomendados
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
Corning 2982-25
tol. measuring range
0.3 mL
volume
25 mL
General description
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)