CLS12202X
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 9500 mL
Sinónimos:
glass bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
fabricante / nombre comercial
Corning 1220-2X
capacidad
9500 mL
diám. × Al
187 mm × 476 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)