C39288
2-Chloro-2,2-diphenylacetyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
193 °C/27 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)C(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10Cl2O/c15-13(17)14(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
NFHKZAUDRWRXMZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?