Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
185.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
212-779-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3562600
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D −7.9°, c = 1 in 1 M HCl
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
123-125 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI key
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?