C102008
1,2-Cyclohexanedione dioxime
96%
Sinónimos:
Nioxime
About This Item
Fórmula lineal:
C6H8(=NOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.16
Beilstein:
1909047
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
powder
mp
185-188 °C (lit.)
cadena SMILES
O\N=C1CCCCC/1=N\O
InChI
1S/C6H10N2O2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10/h9-10H,1-4H2/b7-5+,8-6+
Clave InChI
CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Forms complexes with Co, Fe and Ni.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Min Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(42), 14509-14518 (2017-11-01)
In this study, a new
Min Liu et al.
Nuclear medicine and biology, 43(11), 732-741 (2016-10-25)
In this study, novel Complexes [ Both azide coligand and boronate caps had significant impact on the heart uptake and myocardial retention of complexes [
Yumin Zheng et al.
Nuclear medicine and biology, 41(10), 813-824 (2014-08-30)
(99m)Tc-Teboroxime ([(99m)TcCl(CDO)(CDOH)2BMe]) is a member of the BATO (boronic acid adducts of technetium dioximes) class of (99m)Tc(III) complexes. This study sought to explore the impact of co-ligands on solution stability, heart uptake and myocardial retention of [(99m)Tc(L)(CDO)(CDOH)2BMe] ((99m)Tc-Teboroxime: L=Cl; (99m)Tc-Teboroxime(F):