Documentos clave
BR90462
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 1000 mL, D × H 105 mm × 155 mm
Sinónimos:
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Código UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
BRAND 90462
P × Al
105 mm × 155 mm
capacidad
1000 mL
Descripción general
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)