BR747765
BRAND® pipette
withdraw volume 2 mL (including bulb), graduations, 0.5 mL, drop quantity 22 - 26 per mL
Sinónimos:
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE-LD
esterilidad
non-sterile
Características
graduations 0.5 mL
envase
pkg of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 747765
withdraw volume measuring range
2 mL (including bulb)
Longitud
153 mm
capacidad
2.0 mL
punta D.E.
3.3 mm
Descripción general
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)