BR475535
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 2
Sinónimos:
Microscope slides, Microscopy
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
esterilidad
non-sterile
Características
ground edges
fabricante / nombre comercial
BRAND 475535
L × An
76 mm × 26 mm
grosor
1.2-1.5 mm
pocillos
2
Categorías relacionadas
Descripción general
- BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
- Designed to hold various samples for microscopic analysis.
- White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
- Ground edges minimize the risk of injury.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)