Documentos clave
BR472000
BRAND® staining tray for glass staining trough
soda-lime glass
Sinónimos:
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiales
soda-lime glass
descripción
use with glass staining trough
fabricante / nombre comercial
BRAND 472000
L × An × Al
88 mm × 70 mm × 40 mm, holds 10 slides
Categorías relacionadas
Descripción general
staining trough, tray, and wire handle are sold separately
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)