BR128748
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 250 mL
Sinónimos:
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PFA cap
round translucent PFA bottle
Junta
Joints threaded neck (S40)
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 128748
botella diám. × Al
61 mm × 140 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)