BMSW4000500
Accuris™ Balance
weighing capacity 500 g, resolution: ±0.1 g
Sinónimos:
laboratory balances, weighing balances
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W4000-500
intervalo de medida
resolution: ±0.1 g
intervalo de medición de la capacidad de pesada
500 g
An × P × Al
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
plataforma An × L
2.5 cm × 2.5 cm
alimentación a batería
AAA (battery included)
Descripción general
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)