Merck
BMSB20002E
MyBath Digital Water Bath
capacity, 2 L, AC/DC input 230 V AC (Schuko plug)
Sinónimos:
mini water bath, personal incubator bath
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103706
Feature:
capacity 2 L
Material:
stainless steel plate
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel plate
feature
capacity 2 L
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B2000-2-E
parameter
+5 °C temp. range (+100 °C)
W × D × H
6.5 in. × 8 in. × 6 in., exterior
chamber W × D × H
5.5 in. × 6 in. × 4 in., Note: Due to rounded bottom corners the dimensions at the bottom of the bath will be smaller
General description
  • MyBath water bath features easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature
  • The temperature is shown on a large, 3-digit display; Accuracy: +/- 0.5°C. Increments: 0.1°C. Uniformity: +/- 0.2°C
  • Test tube rack inserts are sold separately
  • Hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed
  • Drain allows for hassle-free water changes
  • Quik-CAL user calibration function
  • Seamless, stainless steel chamber; the chambers resist rust and have no corners to collect dirt or contamination
Legal Information
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MyBath Digital Water Bath
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
BMSB20002E-1EA04061832872384