BAH131870000
Poxygrid® bag holder
to hold, 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
Sinónimos:
bag holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
to hold 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H13187-0000
diám. × Al
7.3 in. (185 mm) × 20.5 in. (520 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
Características y beneficios
- Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
- Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
- Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
- Autoclavable
Información legal
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)