BAF116370002
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
Sinónimos:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11637-0002
tapón diám.
18 mm
capacidad
60 mL (2 oz)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Tip opening is 0.76mm (0.030")
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)