Saltar al contenido
B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
99%
Sinónimos:
Tetramethylene chlorobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Cl(CH2)4Br
Número CAS:
Peso molecular:
171.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-089-3
Beilstein/REAXYS Number:
1098275
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-4-chlorobutane
hcodes
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)