ALD00536
Serine Hydrolase Inhibitor-13
Sinónimos:
tert-Butyl 4-(4-methyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)piperazine-1-carboxylate, SHI-13
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
cadena SMILES
O=C(N1CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC(C)=C2
InChI
1S/C14H22N4O3/c1-11-9-15-18(10-11)12(19)16-5-7-17(8-6-16)13(20)21-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
HJQWRDQCFRVZTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.