A81803
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
4H-1,2,4-Triazol-4-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4N4
Número de CAS:
Peso molecular:
84.08
Beilstein:
107563
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
84-86 °C (lit.)
cadena SMILES
Nn1cnnc1
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Clave InChI
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Jingtang Li et al.
Journal of chromatography. A, 1559, 178-185 (2018-01-07)
Recently,ionic liquids (ILs) functionalized cyclodextrins (CDs) have attracted more and more attention in the fields of enantioseparation. In this study, a novel IL amino triazolium functionalized β-CD derivative, mono-6-deoxy-6-(4-amino-1,2,4-triazolium)-β-cyclodextrin chloride (4-ATMCDCl), was synthesized for the first time and managed to