Merck
94070
Sigma-Aldrich
2-Undecanol
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Methyl nonyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.31
Beilstein:
1719795
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.437
bp
130-131 °C/28 mmHg (lit.)
229-231 °C (lit.)
densidad
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruixia Hong et al.
Journal of separation science, 43(14), 2773-2783 (2020-04-20)
The analysis of plant growth regulators presents a challenge due to their trace quantities and complex matrices. A novel, simple, and effective analytical method for the determination of three trace acidic plant growth regulators in Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl was
Mohammad Asadi et al.
Journal of separation science, 38(14), 2510-2516 (2015-05-09)
A novel and simple method based on solidified floating organic drop microextraction followed by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection has been developed for simultaneous preconcentration and determination of phenobarbital, lamotrigine, and phenytoin in human plasma and urine samples. Factors