938661
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide
contains MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
N Methacrylamide, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-2-methyl-2-propenamide, Cross linkers, Drug delivery crosslinker, HEEMAM, HEOEMA, Polyacetals, Stimuli-responsive, Trigger cleavable crosslinker, Water-soluble crosslinker
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid (or paste)
Nivel de calidad
contiene
MEHQ as inhibitor
color
yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Targeted drug delivery application
- Water soluble and cross linkable
- Stimuli-responsive hydrogels *
- Radical polymerization
Características y beneficios
- Water soluble and high water absorption
- Biodegradable and biocompatible
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)