934917
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Outer grounded
About This Item
Productos recomendados
descripción
Electrode coating: Au 3 µin
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
substrate (Polyimide)
diám. prom.
5.3 mm , Outer edge
Diámetro
1 mm , Inner pad
tamaño
70 × 40 × 0.08 mm
grosor
0.75 mm , Outer pad avg.
peso
0.328 g
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)