Merck
929425
Sigma-Aldrich
Memantine-(dimethyl-d6) hydrochloride
≥97 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D6H16ClN
Peso molecular:
221.80
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.74
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)