927708
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26N2O5
Peso molecular:
290.36
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid is a heterobifunctional crosslinker useful for development of PROTAC degraders for targeted protein degradation or other bifunctional molecules in chemical biology. Incorporation of rigidity into the linker region may impact the 3D orientation of the molecules and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. For linkers already conjugated to E3 ligase ligands, please visit our collection of Protein Degrader Building Blocks.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)