924075
NHS ester-a-TCO
Sinónimos:
(E)-N-Hydroxysuccinyl 2-(1-ax-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (R,E)-2-(1-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, Amine-reactive axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
Nivel de calidad
grupo funcional
NHS ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@]1(CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC/C=C/CCC1
Clave InChI
HKYXURAVXKJCHH-AWEZNQCLSA-N
Aplicación
Other new a-TCOs:
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)