923451
(PhMPhos)PdCl2
complex with CH2Cl2
Sinónimos:
1-Diadamantylphosphino-1′-diphenylphosphinoferrocene palladium dichloride
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadena SMILES
ClCCl.[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)[C-]45[CH]6=[CH]7[CH]8=[CH]4[Fe+2]789%10%11%1265[CH]=%13[CH]%12=[CH]%11[C-]%10([CH]%139)[P]1(C%14%15CC%16CC(CC(C%16)C%14)C%15)C%17%18CC%19CC(CC(C%19)C%17)C%18
InChI
InChI=1S/C25H34P.C17H14P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;2-1-3;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;1-14H;1H2;2*1H;;/q2*-1;;;;2*+2/p-2
Clave InChI
CPZZSCIFYJFGRL-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)