Merck
922633
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine
≥95%
Sinónimos:
Chattopadhyay′s PYT Ligand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NS
Número de CAS:
Peso molecular:
175.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
mp
45-47 °C
storage temp.
−20°C
Application
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine is a ligand for the Ir-catalyzed directed C(sp2)-H and C(sp3)-H borylation of a diverse set of aryl, heteroaryl, and alkyl substrates.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)