913952
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 700 nm particle size
Sinónimos:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
10 wt. % in ethanol
tamaño de partícula
700 nm
cadena SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)