913626
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 700 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Sinónimos:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
5 % (w/w) in ethanol
tamaño de partícula
700 nm
tamaño de poro
non-porous
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.