912085
Boron nitride nanotubes
Multiwalled, powder, >90%
Sinónimos:
BNNT
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>90%
Formulario
nanotubes
powder
cadena SMILES
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Clave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.