911852
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl (2-aminoethyl)carbamate
≥95%
Sinónimos:
Aminoethyl boronic acid pinacol ester nuclear tag, Benzyl boronate tag, Nucleus-targeting probe building block
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)