Merck
908258
Sigma-Aldrich
17α-Methyl-5β-androstan-3α,17β-diol-20,20,20-d3
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H31D3O2
Peso molecular:
309.50
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CCC2C3C([C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3)CC[C@@]21C
InChI
1S/C20H34O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13-17,21-22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,15?,16?,17?,18+,19+,20+/m1/s1/i3D3
Clave InChI
QGKQXZFZOIQFBI-LQZOGKQCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)