Merck
902829
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine
≥95%
Sinónimos:
Photocatalysis ligand
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9F2N
Número CAS:
Peso molecular:
205.20
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
Application
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)