Merck
900592
Sigma-Aldrich
(PAd-DalPhos)NiCl(otol)
Sinónimos:
[8-[2-[bis(2-methylphenyl)phosphino-κP]phenyl]-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane-κP8]chloro(2-methylphenyl)-, (SP-4-2)-Nickel
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H41ClNiO3P2
Número de CAS:
Peso molecular:
689.81
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadena SMILES
CC(C=CC=C1)=C1P2(C3=C(C)C=CC=C3)C4=CC=CC=C4P5([Ni]2(C6=C(C)C=CC=C6)Cl)[C@](C)(O7)C[C@]8(C)O[C@@]7(C)C[C@](C)5O8
InChI
1S/C30H34O3P2.C7H7.ClH.Ni/c1-21-13-7-9-15-23(21)34(24-16-10-8-14-22(24)2)25-17-11-12-18-26(25)35-29(5)19-27(3)31-28(4,33-29)20-30(35,6)32-27;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7-18H,19-20H2,1-6H3;2-5H,1H3;1H;/q;;;-1/p+1/t27-,28-,29+,30+;;;/m1.../s1
Clave InChI
FBCNNKJFCDGITB-LYUSHGQQSA-O
Aplicación
Air stable Ni catalyst for C(sp2)-N coupling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)