87921
Tetramethylsilane
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
TMS
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
11.66 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
842 °F
técnicas
GC/GC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.359
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
densidad
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Clave InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?