Merck
86884
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium nitrite
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium nitrite
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
Número de CAS:
Peso molecular:
288.47
Beilstein/REAXYS Number:
6285720
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥97.0% (NT)
form
crystals
SMILES string
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Other Notes
Reagent for the synthesis of aliphatic nitrocompounds from bromides[1]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R. Munz et al.
Liebigs Ann. Chem., 628-628 (1979)