83720
Rhodium on activated alumina
5% rhodium (Rh) basis
Sinónimos:
Rh
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
concentración
5% Rh
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?