Merck
82670
Sigma-Aldrich
Pyrethrum-Extract
≥50% (sum of pyrethrines)
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
≥50% (sum of pyrethrines)
índice de refracción
n20/D 1.48-1.50
grupo funcional
ester
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
Clave InChI
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
Nota de análisis
~25% pyrethrine I and pyrethrine II
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Haiyang Xu et al.
The New phytologist, 223(2), 751-765 (2019-03-29)
In the natural pesticides known as pyrethrins, which are esters produced in flowers of Tanacetum cinerariifolium (Asteraceae), the monoterpenoid acyl moiety is pyrethric acid or chrysanthemic acid. We show here that pyrethric acid is produced from chrysanthemol in six steps