Merck
805750
Sigma-Aldrich
Captan-3,3,4,5,6,6-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9D6H2Cl3NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
306.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C2C(C(N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
Clave InChI
LDVVMCZRFWMZSG-TZCZJOIZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)