802794
DMPU-HF Reagent
Sinónimos:
DMPU-HF Complex (HF 65% w/w)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F/O=C1N(C)CCCN\1C
InChI
1S/C6H12FN2O/c1-8-4-3-5-9(2)6(8)10-7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
ZTQIVQDBIIEDTI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To prepare fluoroalkenes and gem-difluoromethlylene from substituted alkynes in the presence of an Au-JohnPhos complex as a catalyst.
- To synthesize substituted 4-fluorotetrahydropyrans and 4-fluoropiperidines from homoallylic alcohol/amine with aldehyde via fluoro-Prins reaction.
- In the bromofluorination of alkenes in the presence of N-bromosuccinimide to yield corresponding bromofluoro compounds.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The research of the Hammond-Xu Group is focused on the understanding of novel interactions between organic and organometallic compounds from the perspective of physical organic chemistry.
The research of the Hammond-Xu Group is focused on the understanding of novel interactions between organic and organometallic compounds from the perspective of physical organic chemistry.