Merck
796883
Sigma-Aldrich
3,4-dihydroxyphenylacetone
95%
Sinónimos:
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-propanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(CC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Clave InChI
JQXBETDGCMQLMK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4-dihydroxyphenylacetoneis an alkylbenzene. 3,4-dihydroxyphenylacetone is the product of oxidative deamination of α-methylDopa. The product is intended for forensic and research purposes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mammalian Dopa decarboxylase: structure, catalytic activity and inhibition
Bertoldi M.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 546, 1-7 (2014)
Mohammadreza Shariatgorji et al.
Nature methods, 16(10), 1021-1028 (2019-09-25)
We present a mass spectrometry imaging (MSI) approach for the comprehensive mapping of neurotransmitter networks in specific brain regions. Our fluoromethylpyridinium-based reactive matrices facilitate the covalent charge-tagging of molecules containing phenolic hydroxyl and/or primary or secondary amine groups, including dopaminergic