796786
1,1-Dioxoisothiazolidine
Sinónimos:
1,1-Dioxo-isothiazolidine
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
SMILES string
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
InChI key
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N