796115
Graphene dispersion
for gravure printing,with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
Sinónimos:
conductive ink
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Graphene ink, for gravure printing, with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividad
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
tamaño de partícula
≤3 μm
tensión superficial
30-35 dyn/cm
viscosidad
0.75-3.00 Pa.s (shear viscosity at 100 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
densidad
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Aplicación
Curing Condition: 250-350 °C, 20-30 min
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.